Få mere at vide
Thermo Scientific™ SPME Arrow Liner
Artikelnummer. 17644145 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Oversigt:
ID 1,3 mm
ID 1,7 mm x 6,5 mm x 78,5 mm
Mængde:
3 pakker
5 pakker
Pakningsstørrelse:
Pakke med 3
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Oversigt Mængde Pakningsstørrelse
17644145 ID 1,7 mm x 6,5 mm x 78,5 mm 5 pakker -
15840705 ID 1,3 mm 3 pakker Pakke med 3
15850705 ID 1,7 mm x 6,5 mm x 78,5 mm 3 pakker Pakke med 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17644145 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 453A0415UI
Forventet forsendelse: 08-01-2027
Specifications
Type SPME Arrow Liner
Til brug med (udstyr) Triplus RSH Autosampler, TRACE 1300-serien gaskromatograf og GC-MS-systemer
Oversigt ID 1,7 mm x 6,5 mm x 78,5 mm
Mængde 5 pakker