Få mere at vide
Trajan™ CTC PAL sprøjte med fast nål Artikelnummer.: 12957506
Trajan™ CTC PAL sprøjte med fast nål
Artikelnummer. p-8014049
22 G, 0.72 mm, Side hul, Hver
Nålemåler:
22 G
23 G
Diameter (metrisk) ydre nål:
0.63 mm
0.72 mm
Nålespids stil:
Kegle
Side hul
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12957506
Brand: Trajan™ 002983
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tønde af borosilikatglas og nåle i rustfrit stål giver styrke og træghed. Bagside giver hurtig og præcis volumenvurdering.
  • Højkvalitetsløsninger til væskehåndtering
  • Nøjagtige og reproducerbare injektioner
Tekniske data
Oversigt Gastæt
Nålemåler 22 G
Diameter (metrisk) Udvendig 0.72 mm
Diameter (metrisk) ydre nål 0.72 mm
Produkttype Fast nålesprøjte
Model- 10F-CTC-GT-5/0.72H
Mængde 1 stk.
Volumen (metrisk) 10μ l
Nålespids stil Side hul
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Trajan™ CTC PAL sprøjte med fast nål >