Få mere at vide
Trajan™ CTC PAL sprøjte med fast nål
Artikelnummer. 12694915
Nålemåler:
22 G
23 G
Diameter (metrisk) ydre nål:
0,63 mm
0,72 mm
Nålespids stil:
Kegle
Side hul
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12694915
Brand: Trajan™ 002971
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tønde af borosilikatglas og nåle i rustfrit stål giver styrke og træghed. Bagside giver hurtig og præcis volumenvurdering.
  • Højkvalitetsløsninger til væskehåndtering
  • Nøjagtige og reproducerbare injektioner
Tekniske data
Oversigt Ikke gastæt
Nålemåler 23 G
Diameter (engelsk) indre nål 0,004 tommer.
Diameter (metrisk) indre nål 0.11 mm
Diameter (engelsk) ydre nål 0,024 tommer.
Diameter (metrisk) Udvendig 6.5 mm
Diameter (metrisk) ydre nål 0,63 mm
Til brug med (applikation) Gaschromatografi
Længde (engelsk) Nål 1,96 tommer.
Længde (metrisk) 50 mm
Produkttype Fast nålesprøjte
Model- 10F-C/T-5/0,63C 6-pak
Mængde 6/Pk.
Volumen (metrisk) 10μ l
Længde (metrisk) nål 50 mm
Nålespids stil Kegle
Til brug med (udstyr) CTC, LEAP , CombiPAL, GC PAL
Tilslutningstype Fast