Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Splittet FocusLiner
Click to view available options
Mængde:
5/pakke
Unit Size:
Pakke med 5
Description
- Hver batch af liners testet for aktivitet
- Fremstillet af borosilikatglas
- Farvekodet efter geometri for nem identifikation
- Til brug med Thermo Scientific instrumenter
Specifications
Specifications
| Til brug med (applikation) | 50 mm nål |
| Mængde | 5/pakke |
| Længde (metrisk) | 105 mm |
| Produkttype | GC Inlet Liner, Splitless FocusLiner |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 5 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 8 mm |
| Til brug med (udstyr) | Thermo Scientific Spor og fokuser GC'er |