Få mere at vide
Nabertherm™ Split Type vandret rørovn RSH 1300-serien med P580-controller
Shop alle Nabertherm produkterBeskrivelse
- Maksimal temperatur: 1300 °C
- Dobbeltskalhus lavet af plader af tekstureret rustfrit stål
- Der anvendes kun fibermaterialer, som ikke er klassificeret som kræftfremkaldende ifølge TRGS 905, klasse 1 eller 2
- Type S termoelement
- Split-type design til enkel isætning af arbejdsrøret
- Arbejdsrør af materiale C 530 inklusive fiberpropper til drift under luft i leveringsomfang
- Varmeelementer på støtterør sørger for fri stråling
- Koblings- og styreenhed integreret i ovnhus
- Defineret anvendelse inden for begrænsningerne i betjeningsvejledningen
- NTLog Basic til Nabertherm controller: optagelse af procesdata med USB-flashdrev
Tekniske data
Tekniske data
| Controller type | P580 |
| Temperatur (metrisk) | 1300 °C |
| Mål (L x B x H) Udvendig | 495 x 920 x 630 mm |
| Længde (metrisk) | 750 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 170 mm |
| Vægt (metrisk) | 76 kg |