Beskrivelse
- Serumflasker indeholder små prøver til batchtørring på en bakke
- De kan også forbindes til ventilporte på tørrekamre og manifolder
- Splitpropper sælges separat for nem forsegling
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Split prop |
| Diameter (metrisk) stik | 13 mm |
| Til brug med (applikation) | Tørring af små prøver |
| Til brug med (udstyr) | 2 mL og 3 mL serumflasker |
| Mængde | 100 pakke |
| Materiale | Gummi |
| Produkttype | Serumflaskeprop |
| Form | Fladt greb, delt stilk |