Få mere at vide
Trajan Scientific and Medical™ Split/Splitløs tilspidset FocusLiners
Artikelnummer. 12644935
Skift visning
Mængde:
5/pakke
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde unitSize
12644935 5/pakke Hver
1 options
Artikelnummer. 12644935 Leverandør Trajan Scientific and Medical™ Leverandørnr. 092036
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Den unikke deaktiveringsproces af SGE indløbsforinger giver fremragende analyse for en lang række forbindelser
    Hver batch af liners testet for aktivitet
  • Fremstillet af borosilikatglas
  • Farvekodet efter geometri for nem identifikation
  • Til brug med Varian instrumenter
Tekniske data
Mængde 5/pakke
Længde (metrisk) 54 mm
Produkttype GC indløbsforing
Diameter (metrisk) Indvendig 3.4 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 5 mm