Få mere at vide
STEMCELL Technologies Spleen Dissociation Medium
Artikelnummer. 17159911
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 x 4 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. Mængde unitSize
17159911 10 x 4 ml Pakke med 10
1 options
Artikelnummer. 17159911 Leverandør STEMCELL Technologies Leverandørnr. 07915
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Medium for dissociation of mouse spleen
  • This product, containing enzymes, is designed to maximize the viability and recovery of dendritic cells from mouse spleen when used with EasySep™ cell separation technology
  • A single 4 mL tube is sufficient for processing up to two mouse spleens
Tekniske data
Celletype Dendritic Cells
Mængde 10 x 4 ml