Få mere at vide
SPK-601, MedChemExpress
Beskrivelse
SPK-601 (LMV-601) is an inhibitor of the phosphatidylcholine-specific phospholipase C (PC-PLC). SPK-601 also can be used as an antimicrobial agent.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | SPK-601 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1096687-52-3 |
| Farve | Off-White |
| Mængde | 50 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C11H15KOS2 |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-anti-virus |
| Synonym | LMV-601 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 5 mg/mL (18.76 mM; Need ultrasonic) |
| Vis mere |