missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Spiroxamine-d4, TRC

Artikelnummer. 30412181
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30412181 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30412181 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS68350210MG

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Spiroxamine-d4
CAS 2469272-82-8
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C18H31D4NO2
Mængde 10 mg
Synonym 8-(1,1-dimethylethyl)-N-ethyl-N-propyl-1,4-dioxaspiro[4.5]decane-2-methanamine-6,6,10,10-d4
InChI formel InChI=1S/C18H35NO2/c1-6-12-19(7-2)13-16-14-20-18(21-16)10-8-15(9-11-18)17(3,4)5/h15-16H,6-14H2,1-5H3/i10D2,11D2
SMIL CCN(CC1COC2(C([2H])([2H])CC(C(C)(C)C)CC2([2H])[2H])O1)CCC
IUPAC navn N-((8-(tert-butyl)-1,4-dioxaspiro[4.5]decan-2-yl-6,6,10,10-d4)methyl)-N-ethylpropan-1-amine
Molekylvægt (g/mol) 301.5
Formel vægt 301.29
Procent renhed >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.