missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Spiroxamine-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Spiroxamine-d4 |
| CAS | 2469272-82-8 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C18H31D4NO2 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 8-(1,1-dimethylethyl)-N-ethyl-N-propyl-1,4-dioxaspiro[4.5]decane-2-methanamine-6,6,10,10-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C18H35NO2/c1-6-12-19(7-2)13-16-14-20-18(21-16)10-8-15(9-11-18)17(3,4)5/h15-16H,6-14H2,1-5H3/i10D2,11D2 |
| SMIL | CCN(CC1COC2(C([2H])([2H])CC(C(C)(C)C)CC2([2H])[2H])O1)CCC |
| IUPAC navn | N-((8-(tert-butyl)-1,4-dioxaspiro[4.5]decan-2-yl-6,6,10,10-d4)methyl)-N-ethylpropan-1-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 301.5 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?