Få mere at vide
Spirotetramat-metabolit BYI08330-monohydroxy, TRC
Artikelnummer. 30135061
Skift visning
Mængde:
5 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135061 50 mg
17943735 5 mg
17951795 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30135061 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS68331050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1172134-12-1
Molekylær formel C18 H25 N O3
Molekylvægt (g/mol) 303.4
Synonym stereoisomer of 3-(2,5-Dimethylphenyl)-4-hydroxy-8-methoxy-1-azaspiro[4.5]decan-2-one, Spirotetramat-mono-hydroxy
IUPAC navn 3-(2,5-dimethylphenyl)-4-hydroxy-8-methoxy-1-azaspiro[4.5]decan-2-one
SMIL CO[C@@H]1CC[C@@]2(CC1)NC(=O)C(C2O)c3cc(C)ccc3C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Spirotetramat-mono-hydroxy
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C18H25NO3/c1-11-4-5-12(2)14(10-11)15-16(20)18(19-17(15)21)8-6-13(22-3)7-9-18/h4-5,10,13,15-16,20H,6-9H2,1-3H3,(H,19,21)/t13-,15?,16?,18+
Formel vægt 303.1834
Procent renhed >95%