Få mere at vide
Spirotetramat-keto-hydroxy (blanding af diastereomerer), TRC
Artikelnummer. 30004507
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30004507 10 mg
30006679 100 mg
30011660 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30004507 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS68331510MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-07-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1172134-11-0
Molekylær formel C18 H23 N O4
Molekylvægt (g/mol) 317.38
Synonym 3-(2,5-Dimethylphenyl)-3-hydroxy-8-methoxy-1-azaspiro[4.5]decane-2,4-dione, Spirotetramat-keto-hydroxy
IUPAC navn 3-(2,5-dimethylphenyl)-3-hydroxy-8-methoxy-1-azaspiro[4.5]dekan-2,4-dione
SMIL CO[C@@H]1CC[C@@]2(CC1)NC(=O)C(O)(C2=O)c3cc(C)ccc3C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Spirotetramat-keto-hydroxy
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C18H23NO4/c1-11-4-5-12(2)14(10-11)18(22)15(20)17(19-16(18)21)8-6-13(23-3)7-9-17/h4-5,10,13,22H,6-9H2,1-3H3,(H,19,21)/t13-,17+,18?
Formel vægt 317.1627
Procent renhed >95%