missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Spirotetramat-enol-glucoside, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Spirotetramat-enol-glucoside |
| CAS | 1172614-86-6 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C24 H33 N O9 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 1-Azaspiro[4.5]dec-3-en-2-one','3-(2,5-dimethylphenyl)-4-(β-D-glucopyranosyloxy)-8-methoxy-','cis-, cis-3-(2,5-Dimethylphenyl)-4-(β-D-glucopyranosyloxy)-8-methoxy-1-azaspiro[4.5]dec-3-en-2-one, Spirotetramat-enol-glucoside |
| InChI formel | InChI=1S/C24H33NO8/c1-12-4-5-13(2)15(10-12)17-21(24(25-22(17)30)8-6-14(31-3)7-9-24)33-23-20(29)19(28)18(27)16(11-26)32-23/h4-5,10,14,16,18-20,23,26-29H,6-9,11H2,1-3H3,(H,25,30)/t14-,16-,18-,19+,20-,23+,24+/m1/s1 |
| SMIL | CO[C@@H]1CC[C@@]2(CC1)NC(=O)C(=C2O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)c4cc(C)ccc4C |
| IUPAC navn | 3-(2,5-dimethylphenyl)-8-methoxy-4-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-1-azaspiro[4.5]dec-3-en-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 463.5207 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?