Få mere at vide
Spirotetramat-enol-glucoside 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30327024
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30327024 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30327024 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA16972993AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Spirotetramat-enol-glucoside
CAS 1172614-86-6
Analyt- eller komponentnavne Spirotetramat-enol-glucoside
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C24 H33 N O9
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 1-Azaspiro[4.5]dec-3-en-2-one, 3-(2,5-dimethylphenyl)-4-(β-D-glucopyranosyloxy)-8-methoxy-, cis-, cis-3-(2,5-Dimethylphenyl)-4-(β-D-glucopyranosyloxy)-8-methoxy-1-azaspiro[4.5]dec-3-en-2-one, Spirotetramat-enol-glucoside
InChI formel InChI=1S/C24H33NO8/c1-12-4-5-13(2)15(10-12)17-21(24(25-22(17)30)8-6-14(31-3)7-9-24)33-23-20(29)19(28)18(27)16(11-26)32-23/h4-5,10,14,16,18-20,23,26-29H,6-9,11H2,1-3H3,(H,25,30)/t14-,16-,18-,19+,20-,23+,24+/m1/s1
SMIL CO[C@@H]1CC[C@@]2(CC1)NC(=O)C(=C2O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)c4cc(C)ccc4C
IUPAC navn 3-(2,5-dimethylphenyl)-8-methoxy-4-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-1-azaspiro[4.5]dec-3-en-2-one
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 463.5207
Mængde 1 ml
Formel vægt 463.2206 g/mol