Få mere at vide
Spironolacton, Mikromol™
Artikelnummer. 18043800
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
18043800 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18043800 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0197.000250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Spironolacton
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Spironolactone
CAS 52-01-7
Analyt- eller komponentnavne Spironolactone
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C24 H32 O4 S
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Spiro[17H-cyclopenta[a]phenanthrene-17,2'(5'H)-furan], pregn-4-ene-21-carboxylic acid deriv., Abbolactone, Aldace, Aldactone, Aldactone A, Aldopur, Almatol, Altex, Aquareduct, Berlactone, Deverol, Diatensec, Dira, Duraspiron, Euteberol, Lacalmin, Lacdene, Laractone, NSC 150399, Nefurofan, Novo-Spiroton, Osiren, Osyrol, Quimolactona, SC 9420, Sagisal, Sincomen, Spiresis, Spiretic, Spiridon, Spiro-Tablinen, Spiroctan, Spiroderm, Spirolactone, Spirolang, Spirolone, Spirone, Spironol, Spironolactone, Spironolactone A, Supra-Puren, Suracton, Uractone, Urusonin, Verospiron, Verospirone, Xenalon, Pregn-4-ene-21-carboxylic acid, 7-(acetylthio)-17-hydroxy-3-oxo-, gamma-lactone, (7alpha,17alpha)-, 17alpha-Pregn-4-ene-21-carboxylic acid, 17-hydroxy-7alpha-mercapto-3-oxo-, gamma-lactone, acetate (6CI,8CI), 17-Hydroxy-7alpha-mercapto-3-oxo-17alpha-pregn-4-ene-21-carboxylic acid gamma-lactone 7-acetate, 3-(3-Oxo-7alpha-acetylthio-17beta-hydroxy-4-androsten-17alpha-yl)propionic acid-gamma-lactone, 3-(3-keto-7alpha-Acetylthio-17beta-hydroxy-4-androsten-17alpha-yl)propionic acid lactone, 3'-(3-Oxo-7alpha-acetylthio-17beta-hydroxyandrost-4-en-17alpha-yl)-propionic acid lactone, 7alpha-(Acetylthio)-17-hydroxy-3-oxo-17alpha-pregn-4-ene-21-carboxylic acid gamma-lactone, 7alpha-Acetylthio-3-oxo-17alpha-pregn-4-ene-21,17beta-carbolactone
InChI formel InChI=1S/C24H32O4S/c1-14(25)29-19-13-15-12-16(26)4-8-22(15,2)17-5-9-23(3)18(21(17)19)6-10-24(23)11-7-20(27)28-24/h12,17-19,21H,4-11,13H2,1-3H3/t17-,18-,19+,21+,22-,23-,24+/m0/s1
SMIL CC(=O)S[C@@H]1CC2=CC(=O)CC[C@]2(C)[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CC[C@@]45CCC(=O)O5)[C@H]13
IUPAC navn S-[(7R,8R,9S,10R,13S,14S,17R)-10,13-dimethyl-3,5'-dioxospiro[2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenantren-17,2'-oxolin]-7-yl] ethanethioat
Molekylvægt (g/mol) 416.57
Mængde 250 mg
Formel vægt 416,2021 g/mol