Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Spironolakton, 99%
Artikelnummer. 10082800 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10082800 1 g Glasflaske 1g
10424165 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10082800 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 207460010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-08-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 52-01-7 | C24H32O4S | 416,57 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 52-01-7
Molekylær formel C24H32O4S
Molekylvægt (g/mol) 416.57
MDL nummer MFCD00082250
InChI nøgle LXMSZDCAJNLERA-ZHYRCANASA-N
Synonym spironolactone, aldactone, spirolactone, verospiron, euteberol, spiroctan, spirolang, verospirone, aldactone a, spironocompren
PubChem CID 5833
ChEBI CHEBI:9241
IUPAC navn S-[(7R,8R,9S,10R,13S,14S,17R)-10,13-dimethyl-3,5'-dioxospiro[2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-7'ethren-oxan-17-olan]-17-olan-17,2
SMIL CC(=O)SC1CC2=CC(=O)CCC2(C3C1C4CCC5(C4(CC3)C)CCC(=O)O5)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Spironolactone
Navn note 99%
Smeltepunkt 198.0°C to 207.0°C
Farve Hvid til hvid-gul
Tab ved tørring 0.5% max. (105°C, 2 hrs)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Merck Index 15, 8887
Specifik rotationstilstand −37° (20°C c=1,CHCl3)
Specifik rotation − 37.00
Opløselighedsinformation Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Formel vægt 416.57
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Spironolactone
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H360F-Kan skade forplantningsevnen.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.