Få mere at vide
R&D Systems™ Spironolactone
Artikelnummer. 18742544
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
18742544 50 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18742544 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. 2968/50
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-10-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
A Tocris product, part of R&D Systems. Mineralocorticoid receptor antagonist
Competitive mineralocorticoid (aldosterone) receptor antagonist that exhibits antihypertensive activity in vivo. Also displays antiandrogen activity and inhibits steroid hormone biosynthesis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Spironolactone
CAS 52-01-7
Mængde 50 mg
Produktlinje Tocris
Molekylær formel C24H32O4S
Formel vægt 416.57
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 416.576