Få mere at vide
Spironolacton 1,0 mg/ml i acetonitril, LoGiCal
Artikelnummer. 30462004
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30462004 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30462004 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCAMP0197.0011
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Spironolactone
CAS 52-01-7
Analyt- eller komponentnavne Spironolactone
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C24 H32 O4 S
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Spiro[17H-cyclopenta[a]phenanthrene-17,2'(5'H)-furan], pregn-4-ene-21-carboxylic acid deriv., Abbolactone, Aldace, Aldactone, Aldactone A, Aldopur, Almatol, Altex, Aquareduct, Berlactone, Deverol, Diatensec, Dira, Duraspiron, Euteberol, Lacalmin, Lacdene, Laractone, NSC 150399, Nefurofan, Novo-Spiroton, Osiren, Osyrol, Quimolactona, SC 9420, Sagisal, Sincomen, Spiresis, Spiretic, Spiridon, Spiro-Tablinen, Spiroctan, Spiroderm, Spirolactone, Spirolang, Spirolone, Spirone, Spironol, Spironolactone, Spironolactone A, Supra-Puren, Suracton, Uractone, Urusonin, Verospiron, Verospirone, Xenalon, Pregn-4-ene-21-carboxylic acid, 7-(acetylthio)-17-hydroxy-3-oxo-, gamma-lactone, (7alpha,17alpha)-, 17alpha-Pregn-4-ene-21-carboxylic acid, 17-hydroxy-7alpha-mercapto-3-oxo-, gamma-lactone, acetate (6CI,8CI), 17-Hydroxy-7alpha-mercapto-3-oxo-17alpha-pregn-4-ene-21-carboxylic acid gamma-lactone 7-acetate, 3-(3-Oxo-7alpha-acetylthio-17beta-hydroxy-4-androsten-17alpha-yl)propionic acid-gamma-lactone, 3-(3-keto-7alpha-Acetylthio-17beta-hydroxy-4-androsten-17alpha-yl)propionic acid lactone, 3'-(3-Oxo-7alpha-acetylthio-17beta-hydroxyandrost-4-en-17alpha-yl)-propionic acid lactone, 7alpha-(Acetylthio)-17-hydroxy-3-oxo-17alpha-pregn-4-ene-21-carboxylic acid gamma-lactone, 7alpha-Acetylthio-3-oxo-17alpha-pregn-4-ene-21,17beta-carbolactone
InChI formel InChI=1S/C24H32O4S/c1-14(25)29-19-13-15-12-16(26)4-8-22(15,2)17-5-9-23(3)18(21(17)19)6-10-24(23)11-7-20(27)28-24/h12,17-19,21H,4-11,13H2,1-3H3/t17-,18-,19+,21+,22-,23-,24+/m0/s1
Løsningstype Enkelt løsning
SMIL CC(=O)S[C@@H]1CC2=CC(=O)CC[C@]2(C)[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CC[C@@]45CCC(=O)O5)[C@H]13
IUPAC navn S-[(7R,8R,9S,10R,13S,14S,17R)-10,13-dimethyl-3,5'-dioxospiro[2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenantren-17,2'-oxolin]-7-yl] ethanethioat
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 416.57
Mængde 1 ml
Formel vægt 416,2021 g/mol