Få mere at vide
Spiromesifen 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Spiromesifen |
| CAS | 283594-90-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | Spiromesifen |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Molekylær formel | C23 H30 O4 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Butanoic acid, 3,3-dimethyl-, 2-oxo-3-(2,4,6-trimethylphenyl)-1-oxaspiro[4.4]non-3-en-4-yl ester, BSN 2060, Forbid, Oberon, Spiromesifen |
| InChI formel | InChI=1S/C23H30O4/c1-14-11-15(2)18(16(3)12-14)19-20(26-17(24)13-22(4,5)6)23(27-21(19)25)9-7-8-10-23/h11-12H,7-10,13H2,1-6H3 |
| SMIL | Cc1cc(C)c(C2=C(OC(=O)CC(C)(C)C)C3(CCCC3)OC2=O)c(C)c1 |
| Vis mere |