Få mere at vide
Spiromesifen 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30309034
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30309034 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30309034 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA16972970AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Spiromesifen
CAS 283594-90-1
Analyt- eller komponentnavne Spiromesifen
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C23 H30 O4
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Butanoic acid, 3,3-dimethyl-, 2-oxo-3-(2,4,6-trimethylphenyl)-1-oxaspiro[4.4]non-3-en-4-yl ester, BSN 2060, Forbid, Oberon, Spiromesifen
InChI formel InChI=1S/C23H30O4/c1-14-11-15(2)18(16(3)12-14)19-20(26-17(24)13-22(4,5)6)23(27-21(19)25)9-7-8-10-23/h11-12H,7-10,13H2,1-6H3
SMIL Cc1cc(C)c(C2=C(OC(=O)CC(C)(C)C)C3(CCCC3)OC2=O)c(C)c1
IUPAC navn [2-oxo-3-(2,4,6-trimethylphenyl)-1-oxaspiro[4.4]non-3-en-4-yl] 3,3-dimethylbutanoate
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 370.48
Mængde 1 ml
Formel vægt 370.2144 g/mol