missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Spirodiclofen 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Spirodiclofen |
| CAS | 148477-71-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | Spirodiclofen |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Molekylær formel | C21 H24 Cl2 O4 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C21H24Cl2O4/c1-4-20(2,3)19(25)26-17-16(14-9-8-13(22)12-15(14)23)18(24)27-21(17)10-6-5-7-11-21/h8-9,12H,4-7,10-11H2,1-3H3 |
| SMIL | CCC(C)(C)C(=O)OC1=C(C(=O)OC12CCCCC2)c3ccc(Cl)cc3Cl |
| IUPAC navn | [3-(2,4-dichlorophenyl)-2-oxo-1-oxaspiro[4.5]dec-3-en-4-yl] 2,2-dimethylbutanoate |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?