missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Spiro[androsta-1,4-diene-6,2'-oxirane]-3,17-dione(Mixture of Diastereomers), TRC

Artikelnummer. 30136322
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136322 25 mg
30134687 50 mg
30004921 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30136322 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS68296025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 184972-12-1
Molekylær formel C20 H24 O3
Molekylvægt (g/mol) 312.4
Synonym Spiro[androsta-1,4-diene-6,2'-oxirane]-3,17-dione, 6-Spirooxiran-androsta-1,4-diene-3,17-dione
IUPAC navn (8R,9S,10R,13S,14S)-10,13-dimethylspiro[7,8,9,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthrene-6,2'-oxirane]-3,17-dione
SMIL C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC4(CO4)C5=CC(=O)C=C[C@]35C)[C@@H]1CCC2=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Spiro[androsta-1,4-diene-6,2'-oxirane]-3,17-dione(mixture of diastereomers)
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C20H24O3/c1-18-7-5-12(21)9-16(18)20(11-23-20)10-13-14-3-4-17(22)19(14,2)8-6-15(13)18/h5,7,9,13-15H,3-4,6,8,10-11H2,1-2H3/t13-,14-,15-,18+,19-,20?/m0/s1
Formel vægt 312.1725
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.