missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Spiro Almotriptan, TRC

Artikelnummer. 30410741
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30410741 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30410741 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS68312525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Spiro Almotriptan
CAS 1309457-18-8
Molekylær formel C17 H25 N3 O3 S
Mængde 25 mg
Synonym Spiro Almotriptan, Spiro[3H-indole-3,3'-pyrrolidin]-2-ol','1,2-dihydro-1'-methyl-5-[(1-pyrrolidinylsulfonyl)methyl]-, 1,2-Dihydro-1'-methyl-5-[(1-pyrrolidinylsulfonyl)methyl]spiro[3H-indole-3,3'-pyrrolidin]-2-ol
InChI formel InChI=1S/C17H25N3O3S/c1-19-9-6-17(12-19)14-10-13(4-5-15(14)18-16(17)21)11-24(22,23)20-7-2-3-8-20/h4-5,10,16,18,21H,2-3,6-9,11-12H2,1H3
SMIL CN1CCC2(C1)C(O)Nc3ccc(CS(=O)(=O)N4CCCC4)cc23
IUPAC navn 1'-methyl-5-(pyrrolidin-1-ylsulfonylmethyl)spiro[1,2-dihydroindole-3,3'-pyrrolidine]-2-ol
Molekylvægt (g/mol) 351.464
Formel vægt 351.162
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.