Få mere at vide
Spiro[11H-dibenz[b,e]azepine-11,2'-[1,3]dioxolan]-6(5H)-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Spiro[11H-dibenz[b,e]azepine-11,2'-[1,3]dioxolan]-6(5H)-one |
| CAS | 1153-07-7 |
| Molekylær formel | C16H13NO3 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H13NO3/c18-15-11-5-1-2-6-12(11)16(19-9-10-20-16)13-7-3-4-8-14(13)17-15/h1-8H,9-10H2,(H,17,18) |
| SMIL | O=C1Nc2ccccc2C3(OCCO3)c4ccccc14 |
| IUPAC navn | spiro[1,3-dioxolane-2,11'-5H-benzo[c][1]benzazepine]-6'-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 267.28 |
| Formel vægt | 267.0895 |