Få mere at vide
Spiro-(1,3-dioxolan-2,3'indolin)-2'-on, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10624775
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10624775 25 g 25g
10180692 1 g 1g
10190692 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10624775 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. S13949EB
Kemiske identifikatorer
CAS 6714-68-7
Molekylær formel C10H9NO3
Molekylvægt (g/mol) 191.186
MDL nummer MFCD00173689
InChI nøgle PRMHWSVVQZVDGR-UHFFFAOYSA-N
Synonym spiro 1,3-dioxolane-2,3'-indol-2' 1'h-one, spiro-1,3-dioxolane-2,3'indolin-2'-one, spiro 1,3 dioxolane-2,3'-indolin-2'-one, spiro 1,3-dioxolane-2,3'-3h indol-2' 1'h-one, 1'h-spiro 1,3-dioxolane-2,3'-indole-2'-one, spiro 1,3-dioxolane-2,3'-indoline-7-one, 1'h-spiro 1,3-dioxolane-2,3'-indol-2'-one, maybridge1_007498, chembl6816
PubChem CID 281156
IUPAC navn spiro[1,3-dioxolan-2,3'-1H-indol]-2'-on
SMIL C1COC2(O1)C3=CC=CC=C3NC2=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Spiro-(1, 3-dioxolane-2, 3'indolin)-2'-one
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Mængde 25 g
Formel vægt 191.19
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Spiro-(1,3-dioxolane-2,3'indolin)-2'-one
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.