Få mere at vide
Spiro[1,3-dioxolan-2,3′-estra-5′(10′),9′(11′)-dien]-17′-1, Mikromol™
Artikelnummer. 17959679
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17959679 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 17959679 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1274.020025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Spiro[1,3-dioxolan-2,3′-estra-5′(10′),9′(11′)-dien]-17′-en
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Estra-5(10),9(11)-diene-3,17-dione 3-Ethylene Ketal
CAS 5571-36-8
Analyt- eller komponentnavne Estra-5(10),9(11)-diene-3,17-dione 3-Ethylene Ketal
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C20 H26 O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Estra-5(10),9(11)-diene-3,17-dione, cyclic 3-(1,2-ethanediyl acetal), Estra-5(10),9(11)-diene-3,17-dione, cyclic 3-(ethylene acetal) (7CI,8CI), Spiro[3H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,2'-[1,3]dioxolane], estra-5(10),9(11)-diene-3,17-dione deriv., 3,3-(Ethylenedioxy)estra-5(10),9(11)-dien-17-one, Spiro[1,3-dioxolan-2,3′-estra-5′(10′),9′(11′)-dien]-17′-one, Dienogest Imp. L (EP), Dienogest Impurity L
InChI formel InChI=1S/C20H26O3/c1-19-8-6-15-14-7-9-20(22-10-11-23-20)12-13(14)2-3-16(15)17(19)4-5-18(19)21/h6,16-17H,2-5,7-12H2,1H3/t16-,17+,19+/m1/s1
SMIL C[C@]12CC=C3[C@@H](CCC4=C3CCC5(C4)OCCO5)[C@@H]1CCC2=O
IUPAC navn (8S,13S,14S)-13-methylspiro[1,2,4,6,7,8,12,14,15,16-decahydrocyclopenta[a]phenantren-3,2'-1,3-dioxolane]-17-one
Molekylvægt (g/mol) 314.42
Mængde 25 mg
Formel vægt 314,1882 g/mol