Få mere at vide
DWK Life Sciences™ Spirit Lamp, from Soda-lime Glass, without filling tubulature, with ground over-cap, with socket and wick
Artikelnummer. 15201859 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
100 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
15201859 100 ml Pakke med 10
1 options
Artikelnummer. 15201859 Leverandør DWK Life Sciences™ Leverandørnr. 234002455
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Spirituslampen er et alternativ til den gasdrevne Bunsen-brænder og er også velegnet til opvarmning af kogeglas og de materialer, de indeholder.
For at stoffer skal reagere med hinanden, kræves der ofte en lav varmetilførsel. Spiritusbrænderen bruges klassisk og i områder, hvor direkte gasudsugning ikke er mulig. Det er et alternativ til den velkendte bunsenbrænder.
  • Uden at fylde tubulatur
  • Jordhætten sikrer en tæt forsegling og hurtig kvælning af flammen
Tekniske data
Materiale Sodavand Lime glas
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Oversigt With socket and wick
Diameter (metrisk) 75 mm
Til brug med (applikation) Opvarmning; Brug med Spritus
Højde (metrisk) 103 mm
nr. pr. pakke 10 Pk.