missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Spirapril Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30427176
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30427176 10 mg
30411832 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30427176 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS68250010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 94841-17-5
Molekylær formel C22 H30 N2 O5 S2 . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 503.07
Synonym (8S)-7-[(2S)-2-[[(1S)-1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-1-oxopropyl]-1,4-dithia-7-azaspiro[4.4]nonane-8-carboxylic acid hydrochloride (1:1), [8S-[7[R*(R*)],8R*]]-7-[2-[[1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-1-oxopropyl]-1,4-dithia-7-azaspiro[4.4]nonane-8-carboxylic acid monohydrochloride, Renormax, Renpress, Sandopril, Spirapril hydrochloride, TI 211-950
IUPAC navn (8S)-7-[(2S)-2-[[(2S)-1-ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl]amino]propanoyl]-1,4-dithia-7-azaspiro[4.4]nonane-8-carboxylic acid;hydrochloride
SMIL Cl.CCOC(=O)[C@H](CCc1ccccc1)N[C@@H](C)C(=O)N2CC3(C[C@H]2C(=O)O)SCCS3

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Spirapril hydrochloride
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C22H30N2O5S2.ClH/c1-3-29-21(28)17(10-9-16-7-5-4-6-8-16)23-15(2)19(25)24-14-22(30-11-12-31-22)13-18(24)20(26)27;/h4-8,15,17-18,23H,3,9-14H2,1-2H3,(H,26,27);1H/t15-,17-,18-;/m0./s1
Formel vægt 502.1363
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.