Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Spiralkondensatorer, med glasoliven
Fremstillet af materialer af høj kvalitet. Hvert produktionstrin testes gennem et omfattende kvalitetsstyringssystem baseret på DIN ISO 9001/EN 29001.
1110.36 DKK - 1291.50 DKK
| Produktkode | Brand | Længde (metrisk) | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkode | Brand | Længde (metrisk) | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|
10601902
|
Lenz Laborglasintrumente
05233404 |
400 mm |
1233.75 DKK 1110.36 DKK / Hver Spare 123.39 DKK 10% Off |
Forventet forsendelse: 23-12-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||||
|
10737331
|
Lenz Laborglasintrumente
05233504 |
500 mm |
1291.50 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 23-12-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||||
Beskrivelse
- Spiralkondensatorer til afkøling af kondensat
- Med NS-fatning og NS-kegle
- Vandtilslutning: glasoliven
- Lavet af DURAN™ rør
Tekniske data
| NS 29/32 |