Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Spiralkondensatorer, med glasoliven
Artikelnummer. 10737331
Skift visning
Længde (metrisk):
400 mm
500 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk)
10737331 500 mm
10601902 400 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10737331 Leverandør Lenz Laborglasintrumente Leverandørnr. 05233504
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1335.00 DKK
    1241.51 DKK / Pakke med 1
    Spare 93.49 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Fremstillet af materialer af høj kvalitet. Hvert produktionstrin testes gennem et omfattende kvalitetsstyringssystem baseret på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Spiralkondensatorer til afkøling af kondensat
  • Med NS-fatning og NS-kegle
  • Vandtilslutning: glasoliven
  • Lavet af DURAN™ rør
Tekniske data
Længde (metrisk) 500 mm
Standard konusled nr NS 29/32