Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Spiralkondensatorer, med glasoliven
Artikelnummer. 10601902
Skift visning
Længde (metrisk):
400 mm
500 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk)
10601902 400 mm
10737331 500 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10601902 Leverandør Lenz Laborglasintrumente Leverandørnr. 05233404
Forventet forsendelse: 30-10-2026
Fremstillet af materialer af høj kvalitet. Hvert produktionstrin testes gennem et omfattende kvalitetsstyringssystem baseret på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Spiralkondensatorer til afkøling af kondensat
  • Med NS-fatning og NS-kegle
  • Vandtilslutning: glasoliven
  • Lavet af DURAN™ rør
Tekniske data
Længde (metrisk) 400 mm
Standard konusled nr NS 29/32