Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Spiralkondensatorer, med GL gevind
Artikelnummer. 11586804
Skift visning
Længde (metrisk):
160 mm
400 mm
500 mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk)
11586804 500 mm
11556804 160 mm
10624915 400 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11586804 Leverandør Lenz Laborglasintrumente Leverandørnr. 05233514
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1385.00 DKK
    1270.77 DKK / Pakke med 1
    Spare 114.23 DKK
    8% Slukket
Forventet forsendelse: 08-01-2027
Fremstillet af materialer af høj kvalitet. Hvert produktionstrin testes gennem et omfattende kvalitetsstyringssystem baseret på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Spiralkondensatorer til afkøling af kondensat
  • Med NS-fatning og NS-kegle
  • Vandtilslutning: GL 14 gevind (med to gevindskårne plastoliven)
  • Lavet af DURAN™ rør
Tekniske data
Inkluderer GL 14 tråde og to gevind plast oliven
Længde (metrisk) 500 mm
Standard konusled nr Fatning og Kegle NS 29/32