Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Spiralkondensatorer, med GL gevind
Artikelnummer. 11556804
Længde (metrisk):
160 mm
400 mm
500 mm
Artikelnummer. 11556804
Brand: Lenz Laborglasintrumente 05233211
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af materialer af høj kvalitet. Hvert produktionstrin testes gennem et omfattende kvalitetsstyringssystem baseret på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Spiralkondensatorer til afkøling af kondensat
  • Med NS-fatning og NS-kegle
  • Vandtilslutning: GL 14 gevind (med to gevindskårne plastoliven)
  • Lavet af DURAN™ rør
Tekniske data
Inkluderer GL 14 tråde og to gevind plast oliven
Længde (metrisk) 160 mm
Standard konusled nr Fatning og Kegle NS 14/23