Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Spiralkondensatorer, med GL gevind
Længde (metrisk):
160 mm
400 mm
500 mm
Descrizione
- Spiralkondensatorer til afkøling af kondensat
- Med NS-fatning og NS-kegle
- Vandtilslutning: GL 14 gevind (med to gevindskårne plastoliven)
- Lavet af DURAN™ rør
Specifica
Specifica
| Inkluderer | GL 14 tråde og to gevind plast oliven |
| Længde (metrisk) | 400 mm |
| Standard konusled nr | Fatning og Kegle NS 29/32 |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto