Få mere at vide
Spinosyn D 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30316604
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30316604 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30316604 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA16972840AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Spinosyn D
CAS 131929-63-0
Analyt- eller komponentnavne Spinosyn D
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C42 H67 N O10
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO/IEC 17025
Synonym A 83543D, Spinosad D, (2S,3aR,5aS,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bS)-2-[(6-Deoxy-2,3,4-tri-O-methyl-α-L-mannopyranosyl)oxy]-13-[[(2R,5S,6R)-5-(dimethylamino)tetrahydro-6-methyl-2H-pyran-2-yl]oxy]-9-ethyl-2,3,3a,5a,5b,6,9,10,11,12,13,14,16a,16b-tetradecahydro-4,14-dimethyl-1H-as-indaceno[3,2-d]oxacyclododecin-7,15-dione
InChI formel InChI=1S/C42H67NO10/c1-11-26-13-12-14-35(53-37-16-15-34(43(6)7)24(4)49-37)23(3)38(45)33-20-31-29(32(33)21-36(44)51-26)17-22(2)28-18-27(19-30(28)31)52-42-41(48-10)40(47-9)39(46-8)25(5)50-42/h17,20,23-32,34-35,37,39-42H,11-16,18-19,21H2,1-10H3/t23-,24-,25+,26+,27-,28+,29-,30-,31-,32+,34+,35+,37+,39+,40-,41-,42+/m1/s1
SMIL CC[C@H]1CCC[C@H](O[C@H]2CC[C@@H]([C@@H](C)O2)N(C)C)[C@@H](C)C(=O)C3=C[C@H]4[C@@H]5C[C@@H](C[C@H]5C(=C[C@H]4[C@@H]3CC(=O)O1)C)O[C@@H]6O[C@@H](C)[C@H](OC)[C@@H](OC)[C@H]6OC
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 745.98
Mængde 1 ml
Formel vægt 745.4765 g/mol