Få mere at vide
Spinosyn A 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30319830
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30319830 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30319830 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA16972835AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Spinosyn A
CAS 131929-60-7
Analyt- eller komponentnavne Spinosyn A
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C41 H65 N O10
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO/IEC 17025
Synonym (2R,3aS,5aR,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bR)-2-[(6-Deoxy-2,3,4-tri-O-methyl-α-L-mannopyranosyl)oxy]-13-[[(2R,5S,6R)-5-(dimethylamino)tetrahydro-6-methyl-2H-pyran-2-yl]oxy]-9-ethyl-2,3,3a,5a,5b,6,9,10,11,12,13,14,16a,16b-tetradecahydro-14-methyl-1H-as-indaceno[3,2-d]oxacyclododecin-7,15-dione, (-)-Spinosyn A, A 83543A, Lepicidin A, Spinosad A, Spinosyn A
InChI formel InChI=1S/C41H65NO10/c1-10-26-12-11-13-34(52-36-17-16-33(42(5)6)23(3)48-36)22(2)37(44)32-20-30-28(31(32)21-35(43)50-26)15-14-25-18-27(19-29(25)30)51-41-40(47-9)39(46-8)38(45-7)24(4)49-41/h14-15,20,22-31,33-34,36,38-41H,10-13,16-19,21H2,1-9H3/t22-,23-,24+,25-,26+,27-,28+,29-,30-,31?,33+,34+,36+,38+,39-,40-,41+/m1/s1
SMIL CC[C@H]1CCC[C@H](O[C@H]2CC[C@@H]([C@@H](C)O2)N(C)C)[C@@H](C)C(=O)C3=C[C@H]4[C@@H]5C[C@@H](C[C@H]5C=C[C@@H]4C3CC(=O)O1)O[C@@H]6O[C@@H](C)[C@H](OC)[C@@H](OC)[C@H]6OC
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 731.96
Mængde 1 ml
Formel vægt 731.4608 g/mol