Få mere at vide
Spinosad, TRC
Artikelnummer. 30004718
Skift visning
Mængde:
5 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30004718 50 mg
30012794 25 mg
30003637 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30004718 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS68192050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 168316-95-8
Molekylær formel C42 H67 N O10 . C41 H65 N O10
Molekylvægt (g/mol) 747
Synonym Blackhawk, Comfortis, Conserve, Entrust, Extinosad, GF 120, GF 120 Fruit Fly Bait, GF 120 NF Naturalyte, GF 120 Naturalyte Fruit Fly Bait, GF 1587, Gardens Alive Bulls-Eye, LY 232105, Laser, Laser (insecticide), Naturalyte, PP 105, SpinTor, Spinoace, Spinosad NT, Spinosyn A-spinosyn D mixt., Success, Success 4, Success Naturalyte, Tracer, Tracer Naturalyte, Tracer Naturalyte Insect Control, XDE 105
IUPAC navn (1S,2S,5R,7S,9S,10S,14R,15S,19S)-15-[(2R,5S,6R)-5-(dimethylamino)-6-methyloxan-2-yl]oxy-19-ethyl-4,14-dimethyl-7-[(2R,3R,4R,5S,6S)-3,4,5-trimethoxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-20-oxatetracyclo[10.10.0.02,10.05,9]docosa-3,11-dien-13,21-dion
SMIL CC[C@H]1CCC[C@H](O[C@H]2CC[C@@H]([C@@H](C)O2)N(C)C)[C@@H](C)C(=O)C3=C[C@H]4[C@@H]5C[C@@H](C[C@H]5C(=C[C@H]4[C@@H]3CC(=O)O1)C)O[C@@H]6O[C@@H](C)[C@H](OC)[C@@H](OC)[C@H]6OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Spinosad
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C42H67NO10/c1-11-26-13-12-14-35(53-37-16-15-34(43(6)7)24(4)49-37)23(3)38(45)33-20-31-29(32(33)21-36(44)51-26)17-22(2)28-18-27(19-30(28)31)52-42-41(48-10)40(47-9)39(46-8)25(5)50-42/h17,20,23-32,34-35,37,39-42H,11-16,18-19,21H2,1-10H3/t23-,24-,25+,26+,27-,28+,29-,30-,31-,32+,34+,35+,37+,39+,40-,41-,42+/m1/s1
Formel vægt 745.4765
Procent renhed >95%