Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Spinosad, blanding af A og D
Artikelnummer. 17261316 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17261316 5 g
17251316 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17261316 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 467190050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 168316-95-8 | C42H71NO9 | 734,03 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 168316-95-8
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Spinosad
Mængde 5 g
Smeltepunkt 142,0 °C til 145,0 °C