Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Spinosad, blanding af A og D
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Spinosad |
| Mængde | 1 g |
| Smeltepunkt | 142,0 °C til 145,0 °C |
| Molekylær formel | C42H71NO9 |
| InChI nøgle | RQOIAWYOVOXMST-UHFFFAOYNA-N |
| SMIL | CCC1CCCC(OC2CCC(C(C)O2)N(C)C)C(C)C(=O)C2CC3C4CC(CC4CCC3C2CC(=O)O1)OC1CC(C)C(OC)C(OC)C1OC |
| IUPAC navn | 13-{[5-(dimethylamino)-6-methyloxan-2-yl]oxy}-9-ethyl-14-methyl-2-[(2,3,4-trimethoxy-5-methylcyclohexyl)oxy]-icosahydro-1H-as-indaceno[3,2-d]oxacyclododecane-7,15-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 734.03 |
Sikkerhed og håndtering
- Spinosad
- Advarsel
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P391-Udslip opsamles.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: Spinosad