Få mere at vide
Corning™ Spinner Direct Top Drive Motor
Shop alle Corning produkter
:
Til brug med Proculture Spinnerkolber
Beskrivelse
- Højt drejningsmoment, lav rpm omrører designet til at opretholde konstant lav hastighed.
- Gearhead-omrører leverer 14,5 i lbs drejningsmoment.
- Maksimal hastighed er 350 rpm.
- Motorens vægt er 9 lbs (4,1 kg).
- Fås med 120VAC 60 Hz eller 230VAC 50Hz.
Ordreinfo
ForUseWithEquipment
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Proculture Spinnerkolber |
| Sterilitet | Ikke steril |