Få mere at vide
SPINK7 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
1082.11 DKK - 3059.75 DKK
Tekniske data
Antigen SPINK7
Koncentration 400 μg/mL
Applikationer Immunohistochemistry, ELISA
Klassifikation Polyclonal
Konjugeret Unconjugated
Se flere specifikationer
Produkter 2
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
30237388
Dokumentvisning
Proteintech
21155-1-AP-20UL
20 μL
1082.11 DKK
20µL
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
30233800
Dokumentvisning
Proteintech
21155-1-AP-150UL
150 μL
3059.75 DKK
150µL
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
The SPINK7 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human SPINK7. This antibody recognizes human antigen. The SPINK7 antibody has been validated for the following applications: IHC, ELISA analysis.
Tekniske data
Tekniske data
SPINK7
Immunohistochemistry, ELISA
Unconjugated
Rabbit
Human
ECG2; ECRG2; MGC133105; MGC133106
IgG
Antigen affinity purification
Polyclonal Antibody
400 μg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
84651
Recombinant Protein
Primary
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater