Få mere at vide
Spinetoram L, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Spinetoram L |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C43H69NO10/c1-11-27-14-13-15-36(54-38-17-16-35(44(7)8)25(5)50-38)24(4)39(46)34-21-32-30(33(34)22-37(45)52-27)18-23(3)29-19-28(20-31(29)32)53-43-42(48-10)41(49-12-2)40(47-9)26(6)51-43/h18,21,24-33,35-36,38,40-43H,11-17,19-20,22H2,1-10H3/t24-,25-,26+,27+,28-,29+,30-,31-,32-,33+,35+,36+,38+,40+,41-,42-,43+/m1/s1 |
| Formel vægt | 759.4921 |
| Procent renhed | >95% |