Få mere at vide
Spinetoram J, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30309364
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30309364 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30309364 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC16972780
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Spinetoram J
CAS 187166-40-1
Analyt- eller komponentnavne Spinetoram J
Forsendelsestilstand +20 °C
Molekylær formel C42 H69 N O10
Certificeringer/compliance ISO/IEC 17025
Synonym Spinetoram, DE 175J, Spinetoram J
InChI formel InChI=1S/C42H69NO10/c1-10-27-13-12-14-35(53-37-18-17-34(43(6)7)24(4)49-37)23(3)38(45)33-21-31-29(32(33)22-36(44)51-27)16-15-26-19-28(20-30(26)31)52-42-41(47-9)40(48-11-2)39(46-8)25(5)50-42/h21,23-32,34-35,37,39-42H,10-20,22H2,1-9H3/t23-,24-,25+,26-,27+,28-,29-,30-,31-,32+,34+,35+,37+,39+,40-,41-,42+/m1/s1
SMIL CCO[C@@H]1[C@@H](OC)[C@H](C)O[C@@H](O[C@@H]2C[C@H]3CC[C@H]4[C@@H]5CC(=O)O[C@@H](CC)CCC[C@H](O[C@H]6CC[C@@H]([C@@H](C)O6)N(C)C)[C@@H](C)C(=O)C5=C[C@H]4[C@@H]3C2)[C@@H]1OC
Molekylvægt (g/mol) 748
Mængde 10 mg
Formel vægt 747,4921 g/mol