Beskrivelse
- SPINeasy Virus RNA Kit er et silicamembransøjlesæt, der muliggør hurtig og bekvem ekstraktion af viralt RNA fra cellekulturmedier og kropsvæsker, såsom spyt og serum, uden behov for phenol- eller chloroform-ekstraktion.
- Via en simpel arbejdsgang ekstraheres viralt RNA typisk inden for 20 minutter og er umiddelbart tilgængeligt til downstream-applikationer. inklusive RT-PCR, qPCR og RNA-Seq.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved stuetemperatur, tørt miljø |
| Format | Spinsøjle |
| Isoleringsteknologi | Spinsøjle |
| Prøvetype | Cellekulturmedier og kropsvæsker (serum og spyt); 100 til 500μ L af prøven |
| Inkluderer | 30 mL Lysis Buffer VR, 6 mL Wash Buffer VR, 10 mL Nukleasefrit vand, 1 hætteglas Carrier RNA, 50 x Kolonne VR med opsamlingsrør |
| Mængde | 50 forberedelser |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- SPINeasy Virus RNA Kit, 50 preps
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: Guanidine Hydrochloride
Medmindre andet er angivet, er MP Biomedicals produkter kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte brug på mennesker.