Få mere at vide
MP Biomedicals SPINeasy RNA-kit til gær
Artikelnummer. 30281094 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Antal reaktioner:
50 forberedelser
Artikelnummer. Antal reaktioner
30281094 50 forberedelser
1 options
Artikelnummer. 30281094 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 116565050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4060.00 DKK
    3863.12 DKK / Pakke med 1
    Spare 196.88 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
På lager
SPINeasy RNA Kit for Yeast er et højtydende RNA-ekstraktionssæt, som er udviklet baseret på silica-membran spin-kolonne teknologi.
SPINeasy RNA Kit for Yeast er et højtydende RNA-ekstraktionssæt, som er udviklet baseret på silica-membran spin-kolonne teknologi. Dette kit anvender en hurtig afsaltningsteknik for at eliminere forurenende makromolekyler, samtidig med at skadelige kemiske opløsningsmidler undgås, og sfærolasting for at frigive RNA gennem kulhydratholdige cellevægge uden behov for enzymer. Op til 2 x 108 celler kan håndteres på én gang uden nogen DNase-behandling. Det resulterende RNA er af enestående renhed, fri for proteiner eller DNA i eluerede prøver.
Anvendelseserklæring:
Medmindre andet er angivet, er MP Biomedicals produkter kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte brug på mennesker.
Nøgleanvendelser:
  • Nordlig blotting
  • RT-PCR
  • Næste generations sekventering
  • Mikroarray
  • Hybridisering
Specifications
Format Sæt
Isoleringsteknologi Spinsøjle af silica
Prøvetype Gær
Antal reaktioner 50 forberedelser
Produkttype RNA-isolering