Beskrivelse
SPINeasy RNA Kit til Jord er et højtydende RNA-ekstraktionssæt, der anvender silica-membran spin-kolonne teknologi.
Dette sæt muliggør effektiv isolering af RNA fra forskellige jordtyper, herunder:
- dem med højt humussyreindhold
- Tunge forurenende stoffer
- Kompost
- Havejord
- og jorde med lav biomasse.
Udtrækningsprocessen kan gennemføres på under en time med:
- minimal RNA-nedbrydning
- og brugen af farlige kemikalier som phenol eller kloroform er unødvendig.
Vores specielt formulerede teknologi til fjernelse af inhibitorer håndterer effektivt jordprøver, der indeholder:
- Humussyrer
- Tungmetaller
- og andre aromatiske forbindelser
sikre nøjagtige PCR-resultater.
RNA udvundet med dette kit viser høj integritet og renhed, egnet til efterfølgende anvendelser såsom:
- omvendt transskription
- realtids PCR
- og sekvensering.
Anvendelseserklæring: Kun forskningsbrug (RUO)
Tekniske data
Tekniske data
| Prøvetype | Jord |
| Antal reaktioner | 50 forberedelser |
| Produkttype | RNA-isolering |