Få mere at vide
MP Biomedicals™ SPINeasy RNA Kit til bakterier
Artikelnummer. 17782438 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
50 forberedelser
Artikelnummer. Mængde
17782438 50 forberedelser
1 options
Artikelnummer. 17782438 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 116541050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4060.00 DKK
    3863.12 DKK / 50 sæt
    Spare 196.88 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
På lager
SPINeasy RNA Kit til bakterier - Hurtig og bekvem oprensning af total RNA fra gram-positive og gram-negative bakterier ved hjælp af spinsøjleteknologi.
  • SPINeasy RNA Kit for Bakterier er et silica-membran spin-søjle kit, der muliggør hurtig og bekvem oprensning af total RNA fra gram-positive og gram-negative bakterier. Inkluderet i sættet er vores specielt formulerede RNASS-løsning, der stabiliserer og beskytter RNA i bakterieprøver.
  • Brugen af Lysis Buffer R og Lysing Matrix B i kombination med FastPrep™ instrumenter fra MP Biomedicals muliggør højeffektiv lysis af bakterieprøver inden for få sekunder.
  • Med en simpel arbejdsgang tillader sættet at behandle flere prøver:
    • Samtidig
    • Uden brug af giftige stoffer som phenol og chloroform.
  • Total RNA af høj kvalitet og integritet kan oprenses typisk:
    • Inden for 40 minutter
    • Er umiddelbart tilgængelig til RT-PCR og andre downstream-applikationer.
Tekniske data
Buffer Lyseringsbuffer
Isoleringsteknologi Spinsøjle af silica
Oprensningstid 40 min.
Arter E. coli
Prøvetype Bakterier
Mængde 50 forberedelser
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • SPINeasy RNA Kit for Bacteria (With Lysing Matrix)
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Manganese Sulphate Monohydrate, CalciumChloride, GuanidineHydrochloride