Få mere at vide
MP Biomedicals™ SPINeasy™ PCR-rensnings- og gelekstraktionssæt
Artikelnummer. 17834136 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Antal reaktioner:
50
Artikelnummer. Antal reaktioner
17834136 50
1 options
Artikelnummer. 17834136 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 116538050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1185.00 DKK
    1128.37 DKK / Pakke med 50
    Spare 56.63 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Spin kolonnesæt til hurtig og bekvem DNA-oprydning fra PCR og andre enzymatiske reaktioner. Isoler og oprens DNA-fragmenter fra agarosegeler ved hjælp af spinsøjleteknologi. Oprenset DNA, fri for primere, enzymer, nukleotider, agarose osv., er klar til nedstrøms molekylærbiologiske anvendelser.
  • De SPINeasy PCR Purification and Gel Extraction Kit er et silica-membran spin-søjlesæt, der muliggør hurtig og bekvem DNA-oprydning fra forskellige enzymatiske reaktioner, såsom PCR og restriktionsfordøjelse, samt isolering og oprensning af DNA-fragmenter fra agarosegeler.
  • Op til 23μ g DNA med molekylvægt i området fra 100 bp til 20 kb kan oprenses gennem en hurtig og enkel proces fra de fleste kvaliteter af agarosegeler med forventet genvinding på 85 %.
  • Oprenset DNA er straks klar til rutinemæssige molekylærbiologiske anvendelser.
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur, tørt miljø
Inkluderer 50 mL bindingsbuffer PG, 6 mL vaskebuffer PG, 10 mL elueringsbuffer PG, 50 x kolonne PG med opsamlingsrør
Antal reaktioner 50
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • SPINeasy PCR Purification and Gel Extraction Kit, 50 preps
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Guanidine Thiocyanate
Medmindre andet er angivet, er MP Biomedicals produkter kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte brug på mennesker.