Få mere at vide
MP Biomedicals™ SPINeasy DNA/RNA/Protein alt i ét sæt
Artikelnummer. 17702448 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
50 forberedelser
Artikelnummer. Mængde
17702448 50 forberedelser
1 options
Artikelnummer. 17702448 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 116544050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5100.00 DKK
    4858.28 DKK / 50 sæt
    Spare 241.72 DKK
    4% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
SPINeasy DNA/RNA/protein alt i ét sæt - Hurtig og effektiv isolering af DNA, RNA og protein fra samme prøve ved hjælp af spinsøjleteknologi.
  • SPINeasy DNA/RNA/Protein alt-i-én-kit bruger en praktisk arbejdsgang og silicamembran-spinkolonner til at isolere uden brug af giftige stoffer såsom phenol og chloroform:
    • DNA
    • RNA
    • Proteinkomponenter fra samme prøve.
  • Brugen af vores specielt formulerede Lysis Buffer R og Lysing Matrix A i kombination med FastPrep™ Instrumenter fra MP Biomedicals muliggør højeffektiv lysis af vævsprøver inden for få sekunder. DNA, RNA og proteiner oprenses derefter sekventielt fra det samme lysat. Kort fortalt adsorberes DNA på den første spinsøjle, mens gennemstrømningen opsamles og bruges til RNA-oprensning. Den anden spinsøjle fanger RNA, og gennemstrømningen fra dette trin bruges til proteinekstraktion. DNA og RNA bindes på henholdsvis den første og anden søjle og vaskes og elueres derefter. I den endelige ekstraktion er proteiner:
    • Præcipiteret ud af opløsning
    • Pelleteret ved centrifugering
    • Vasket og resuspenderet.
  • Hver molekylær komponent er derefter umiddelbart tilgængelig for deres respektive downstream-applikationer.
  • Tekniske data
    Format Sæt
    Skala Mini
    Prøvetype ADN, Mus, Rotte
    Sekvenseringstype DNA- og RNA-sekventering
    Mængde 50 forberedelser
    compliance-icons compliance-icons compliance-icons
    Produktidentifikator
    • SPINeasy DNA/RNA/Protein All In One Kit, 50 preps
    Signalord
    • Fare
    Farekategori
    • Akut toksicitet Kategori 4
    • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
    • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
    • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
    • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
    Faresætning
    • H302-Farlig ved indtagelse.
    • H315-Forårsager hudirritation.
    • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
    • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
    • H373-Kan forårsage organskader.
    Sikkerhedssætning
    • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
    • P264-Vask grundigt efter brug.
    • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
    • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
    • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
    • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
    • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
    • P405-Opbevares under lås.
    • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
    Supplerende oplysninger
    • MIXTURE LIST-Contain: Guanidine Hydrochloride, Manganese Sulfate Monohydrate, Calcium Chloride, Zinc Sulfate heptahydrate