Få mere at vide
Beschreibung
- De SPINeasy DNA Purification Kit er designet til fjernelse af kontaminanter, der kan oprense sammen med DNA og hæmme nedstrøms enzymatiske PCR-applikationer.
- Hæmmende forbindelser såsom dem, der findes i miljøprøver (humussyre, tungmetaller osv.), samt organiske forbindelser, der kan oprense med DNA fra andre ekstraktionsprocedurer, fjernes effektivt og hurtigt ved hjælp af dette kit.
- Sættet tilbyder to valg af bindingsbuffere. Buffer P1 anbefales til oprensning af prøver med let kontaminering af humussyrer (lysebrunlig farve) eller andre PCR-hæmmere. Buffer P1HA indeholder en ny og proprietær teknologi til fjernelse af humussyre, som anbefales til behandling af prøver, der er forurenet med en betydelig mængde humusstoffer (stærk brunlig farve).
- Sættet er blevet valideret med genomisk DNA isoleret fra forskellige problematiske jordprøver, såvel som med DNA-prøver tilsat humussyremolekyler. Dataene viser, at sættet kan rense op til 50μ g DNA med en størrelse i området fra 200 bp til høj molekylvægt, med forventet genvinding af> 80 %.
- Oprensede DNA-prøver kan let bruges i downstream-applikationer, herunder PCR med lange fragmenter, qPCR og næste generations sekventering (16S og hele genomet).
Spezifikation
Spezifikation
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved stuetemperatur, tørt miljø |
| Format | Sæt |
| Isoleringsteknologi | Spinsøjle |
| Prøvetype | 25 til 200μ L DNA præparater> 200 bp |
| Inkluderer | Buffer P1 50 mL, Buffer P1HA 50 mL, Buffer P2 40 mL, Buffer P3 40 mL, Buffer P4 6 mL, 50x Kolonne P, 100 x 2,0 mL opsamlingsrør, 50 x 1,5 mL opsamlingsrør |
| Produkttype | DNA-rensningssæt |
| Mængde | 50 forberedelser |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- SPINeasy DNA Purification Kit
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: Guanidine Hydrochloride
Medmindre andet er angivet, er MP Biomedicals produkter kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte brug på mennesker.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?